Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
280.00€ - 376.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Product Type | Breathing Tube Cover |
Da utilizzare con (applicazione) | Protects PAPR blower from dirt and debris |
Quantità | 10/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17752908
|
3M™
7100260719 |
TR-300+ PAPR |
280.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17742908
|
3M™
7100260718 |
TR-600/800 PAPR |
376.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from a liquid resistant material with zippers for convenient donning and doffing
- Clear plastic window for control viewing and button activation
- Helps keep PAPR clean from debris
- Compatible with Versaflo™ PAPRs
- Popular for paint spray application
- Made with no natural rubber latex components
Specifica
Plastic | |
Breathing Tube Cover | |
Protects PAPR blower from dirt and debris | |
10/Cs. |