Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappo in silicone Versilic™
Versilic™ Stoppers for biology, microbiology and hematology.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 263018-20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Codice prodotto. 10469994
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Non-toxic and chemically and biologically neutral.
  • Highly recommended for all tissue culture work.
  • Suitable for temperatures between -94°F and +482°F (-70°C and +250°C).
  • Odorless and tasteless.
  • Non-adherent and resistant to aging.
  • Ideal in biology, micro-biology and hematology, as well as food science, technical, medical and hospital apparatus.
Specifica
Specifica
Tappo in silicone Versilic™
14 mm
Confezione da 20
Da –60 a 200 °C
Conformità FDA per il contatto con alimenti/BFR
20 mm
18 mm
Silicone
Sì