Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappo in silicone Versilic™
Versilic™ Stoppers for biology, microbiology and hematology.
14.25€ - 168.00€
Specifica
Materiale | Silicone |
---|---|
Product Type | Silicone Stopper |
Temperature Range (Metric) | -70°C and +250°C |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10491525
|
Saint Gobain Life Sciences
263013 |
20 mm |
168.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11774568
|
Saint Gobain Life Sciences
26301650 |
12.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10469994
|
Saint Gobain Life Sciences
263018-20 |
14 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11764568
|
Saint Gobain Life Sciences
26301350 |
8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10459994
|
Saint Gobain Life Sciences
263015-50 |
10.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Non-toxic and chemically and biologically neutral.
- Highly recommended for all tissue culture work.
- Suitable for temperatures between -94°F and +482°F (-70°C and +250°C).
- Odorless and tasteless.
- Non-adherent and resistant to aging.
- Ideal in biology, micro-biology and hematology, as well as food science, technical, medical and hospital apparatus.
Specifica
Silicone | |
Silicone Stopper | |
-70°C and +250°C |