Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE system
Durable and leakproof system with capacity to run up to four gels.
605.00€ - 840.00€
Specifica
Sostegni dispositivo | 80 Samples, 20 Samples per Gel |
---|---|
Tipo | Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System |
Materiale | Injection-molded |
N. di gel | 4 |
Volume (sistema metrico) tampone | 250 to 1200 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Spessore spaziatore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Spessore spaziatore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15126624
|
Fisherbrand™
|
With blotting module 100 x 100mm, 1mm spacer, 1mm comb | Blotting module 100 x 100mm, caster and external stand, four notched/plain plates with 1mm spacer, four plates, four 12-well 1mm comb, four cassette, eight pads | 1 mm spacer |
840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15146624
|
Fisherbrand™
|
With sliding clamps 100 x 100mm, 1.5mm bonded spacer, four 12-well 1.5mm combs | Sliding clamps 100 x 100mm,caster and external stand, 4x notched/plain plates with 1.5mm bonded spacers, four notched plates, four 12-well 1.5mm combs | 1.5 mm bonded spacer |
605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Injection-moulded construction
- COmpatible with 80 x 100mm and 100 x 100mm precast gels
- Low buffer volumes
- Interchangable modules for IEF/2D electrophoresis and electroblotting in universal tank
Specifica
80 Samples, 20 Samples per Gel | |
Injection-molded | |
250 to 1200 mL |
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System | |
4 | |
190 x 130 x 150 mm |