Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Viscose Non-Woven Filters, Discs, Grade 2601
Generally used for viscous liquid filtration in environments such as the petrochemical industry.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01304-047
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01890kg
Codice prodotto. 15499634
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Non-woven
  • Suitable for filtration of viscous solutions.
  • Application example: Petrochemical industry: Filtration of viscous solutions to retain the biggest particles before further analysis with a viscosimetry.
  • Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
60 g/m2
Rayon (Viscose)
2601
0.46 mm
50 mm
Disc
50 μm
100/Pk.
Non-woven Filter