Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Viscose Non-Woven Filters, Discs, Grade 2601
Generally used for viscous liquid filtration in environments such as the petrochemical industry.
119.34€ - 171.00€
Specifica
Peso base | 60 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Rayon (Viscose) |
Dimensione del poro | 50 μm |
Grado | 2601 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15499634
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01304-047 |
50 mm | 100/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15912840
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01304-025 |
25 mm | 100/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Non-woven
- Suitable for filtration of viscous solutions.
- Application example: Petrochemical industry: Filtration of viscous solutions to retain the biggest particles before further analysis with a viscosimetry.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
60 g/m2 | |
Rayon (Viscose) | |
2601 | |
0.46 mm |
Disc | |
50 μm | |
100/Pk. | |
Non-woven Filter |