missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Viscose Non-Woven Filters, Discs, Grade 2601

Generally used for viscous liquid filtration in environments such as the petrochemical industry.

Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01304-025

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09300kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15912840

  • 147.00€ / pezzi 100

Spedizione stimata: 10-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Non-woven
  • Suitable for filtration of viscous solutions.
  • Application example: Petrochemical industry: Filtration of viscous solutions to retain the biggest particles before further analysis with a viscosimetry.
  • Non-sterile, bulk packed.
Specifica

Specifica

60 g/m2
Rayon (Viscose)
2601
0.46 mm
25 mm
Disc
50 μm
100/Pk.
Non-woven Filter
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali