Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Viscose/Polyester Non-Woven Filters, Discs, Grade 2602
Generally used for liquid filtration in environments such as the food processing industry.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01324-025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09300kg
Codice prodotto. 15922840
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Non-woven
  • Suitable for use in the food processing industry.
  • Application example: Petrochemical industry: Detection of contaminants in dairy products, baby food.
  • Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
150 g/m2
Rayon (Viscose) - Polyester
1000/Pk.
Non-woven Filter
Disc
2602
0.8 mm
25 mm