Learn More
VistaLab™ Technologies Seal Kits
For use with Ovation.
Marca:  VistaLab™ Technologies 9057-1001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11966012
  • 25.74€ / 1 set
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Contain lubricant, allen wrench, seals and instructions
Specifica
Specifica
Standard Seal Kit
0.5 to 20 μL, 2 to 125 μL and 5 to 250 μL Model, All Adjustable Models (Except 100 to 1000 μL)
1 Ea.
3 in.
2 μL
Lubricant, allen wrench, seals and instructions
5 in.
1 in.