Learn More
VistaLab™ Technologies Seal Kits
For use with Ovation.
25.74€ - 33.09€
Specifica
Include | Lubricant, allen wrench, seals and instructions |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11986012
|
VistaLab™ Technologies
9057-1003 |
20 μL |
25.74€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11976012
|
VistaLab™ Technologies
9057-1002 |
10 μL |
25.74€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11986022
|
VistaLab™ Technologies
9057-2034 |
10 to 100 μL |
33.09€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11966012
|
VistaLab™ Technologies
9057-1001 |
2 μL |
25.74€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11946022
|
VistaLab™ Technologies
9057-2004 |
100 μL |
25.74€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11956022
|
VistaLab™ Technologies
9057-2005 |
200 μL |
25.74€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11906032
|
VistaLab™ Technologies
9057-3006 |
1000 μL |
25.74€
1 set |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Contain lubricant, allen wrench, seals and instructionsSpecifica
Lubricant, allen wrench, seals and instructions | |
5 in. | |
1 in. |
1 Ea. | |
3 in. |