Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma Viton
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00950kg
Codice prodotto. 11572583
  • 117.00€ / 5m
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
  • Good resistance to ozone and radiation
  • Other sizes are available on request
Specifica
Specifica
6 mm
5 m
Trasferimento di liquidi corrosivi, anche ad alte temperature
Gomma Viton
1.5 mm