Learn More
Vitlab™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta stampate VITsafe™
Queste spruzzette con codifica a colori consentono di identificare i liquidi in modo rapido e semplice. Le spruzzette con imboccatura stretta stampate VITsafe™ sono caratterizzate da un getto a spruzzo preciso e un flusso di ritorno medio ottimizzato grazie alla punta del tubo di erogazione finemente lavorata e integrale.
Marca: Vitlab™ 1333819
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.61100kg
Descrizione
- Bottles made from LDPE (or PP for Acetone and MEK), with polypropylene spray tube
- VENT-CAP practically eliminates leakage and prevents almost all static overpressure
- Color-coded for easy visual identification of the media
- Material name in German, English, French and Spanish
- Chemical formula, CAS No., hazard pictogram, signal word
- Risk phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
Specifica
1000 ml | |
Tappo a vite, cannula irroratrice | |
Confezione da 12 | |
Direttiva (CE) n. 1272/2008 (GHS) | |
Stretto | |
Spruzzetta | |
92 mm |
Stampa: Acqua distillata | |
LDPE | |
Rosso brillante | |
Sì | |
221 mm | |
Polipropilene | |
Sfiato |