Learn More
Poulten Graf™ Cilindri graduati di classe A in vetro borosilicato con certificato Volac™
Marca: Poulten Graf™ R263/WAC/I/2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Round | |
To Contain | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Classe A | |
Vetro borosilicato | |
Tappo, certificazione di fabbrica | |
10 ml |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
Hexagonal | |
Polipropilene | |
1000 ml | |
Scala in inchiostro ceramico vetrificato bianco | |
Autoclavable |