Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate is ideal for measuring and transferring various quantities of liquid.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R385/WAC/C/5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07500kg
Codice prodotto. 15579411
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Total delivery
  • Conformity approved
  • Zero at top
  • Amber graduation
  • With ring marks
  • Non blowout
  • With single certificate
Specifica
Specifica
Volac Fortuna Graduated pipette, one mark
EN ISO 835
No
0.03mL
Yes
Soda Lime Glass
AS
5 mL
0.05 mL