Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate is ideal for measuring and transferring various quantities of liquid.
18.35€ - 35.55€
Specifica
Materiale | Soda Lime Glass |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN ISO 835 |
Classe | AS |
Monouso | No |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15559411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/A/5 |
1 mL | 0.01 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15569411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/B/5 |
2 mL | 0.02 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15579411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/C/5 |
5 mL | 0.05 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15589411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/D/5 |
10 mL | 0.10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15599411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/E/5 |
25 mL | 0.10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Total delivery
- Conformity approved
- Zero at top
- Amber graduation
- With ring marks
- Non blowout
- With single certificate
Specifica
Soda Lime Glass | |
AS | |
Yes |
EN ISO 835 | |
No |