Learn More
BRAND™ Volumetric Flask
With glass stopper
Marca:  BRAND™ 937263
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15951322
  • 66.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Boro 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Specifica
    Specifica
    Glass
    500 mL
    Borosilicate Glass (3.3)
    A