Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Includes an integrated timer. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mixes gently or vigorously with a set time or continuously.
Marca:  Scientific Industries SI™ SI-T256
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.58000kg
Codice prodotto. 10321432
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Variable speed for precise mixing from gentle to vigorous
  • Broad range of attachments for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
  • Timer function:
    • Touch On: 1 to 60 sec.
    • Hands-Free: 1 to 60 min. or continuous
  • Unit automatically stops at the end of user-programmed time
Specifica
Specifica
600 to 2700 rpm
230 V
50 Hz
165 mm
4 kg
76mm platform, pop-off cup
230 V, 50 Hz
EU Plug
165 mm
122 mm
SI-T256