Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Excellent for liquid evaporation, weighing solids, heating small amounts of substances and as beaker covers. Rogo Sampaic™ Watch Glasses are manufactured from durable clear borosilicate glass.
Marca:  Rogo Sampaic™ KBN016
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11728094
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of diameters
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
400 to 600 mL
For beaker
100 mm
Vetro
500 °C