Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Excellent for liquid evaporation, weighing solids, heating small amounts of substances and as beaker covers. Rogo Sampaic™ Watch Glasses are manufactured from durable clear borosilicate glass.
Marca:  Rogo Sampaic™ KBN017
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.42000kg
Codice prodotto. 11738094
  • 114.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of diameters
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Autoclavable
Vetro sodico-calcico
Per becher
120 mm
Da 800 a 1000 mL
Watch Glass
500 °C