Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Excellent for liquid evaporation, weighing solids, heating small amounts of substances and as beaker covers. Rogo Sampaic™ Watch Glasses are manufactured from durable clear borosilicate glass.
Marca:  Rogo Sampaic™ KBN011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11792714
  • 80.30€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of diameters
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Autoclavable
Vetro sodico-calcico
Per becher
40 mm
25 mL
Watch Glass
500 °C