Learn More
Thermo Scientific™ Water-Cooled Condensers for -86°C Upright and Chest Freezers
Work in a cooler environment with the Thermo Scientific™ Water-Cooled Condensers for −86°C upright and chest freezers, which emit 50% less heat into the lab.
1955.00€ - 2185.00€
Specifica
Tipo | Water-Cooled Condenser |
---|---|
Gamma di temperatura | -86°C |
Stile | Upright |
Tipo di condensatore | Water Cooled |
Sbrinamento | Automatic |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12612725
|
Thermo Scientific™
195964 |
13.0 cu. ft. -86°C Upright Freezers |
2115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10783664
|
Thermo Scientific™
195965 |
17.3, 23, and 28 cu. ft. -86°C Upright Freezers |
2185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11903897
|
Thermo Scientific™
195967 |
12.7, 17, and 20 cu. ft. -86°C Chest Freezers |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15175506
|
Thermo Scientific™
WC34567 |
|
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Work in a cooler environment with the Thermo Scientific™ Water-Cooled Condensers for -86°C upright and chest freezers, which emit 50% less heat into the lab compared to other freezers.
Features:- Work environment stays cooler because 50% less heat is emitted to surroundings (i.e. less BTU rejection).
- Water regulating valve automatically controls the water flow needed to maintain the compressor discharge pressure.
- Cooler compressor temperatures enhance compressor stability and reliability.
Requires:
Installation requires a qualified technician and should include proper adjustment of the regulating valve, which controls the discharge pressure.
Note:
Actual requirements for tower and city water sources may vary due to specific water pressure conditions.
Specifica
Water-Cooled Condenser | |
Upright | |
Automatic |
-86°C | |
Water Cooled | |
Water-cooled |