Learn More
BINDER™ Water Supply Set
Water Supply Set consisting of fresh- and waste-water containers (20 liters each), cabling and pump.
Marca:  BINDER™ 8012-1846
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 16359025
  • 1201.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • External
  • Includes fresh and waste water containers (20 L), cabling, and pump
Specifica
Specifica
Kit alimentazione idrica - esterno, liberamente installabile,costituita da tanica per acqua dolce e tanica per acqua di scarico da 20 litri ciascuna, cablaggio e pompa
Plastic
Fresh- and Waste Water Containers (20 Liters Each), Cabling and Pump
Dispositivi BINDER series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKF 56
Water Supply