Learn More
BINDER™ Water Supply Set
Water Supply Set consisting of fresh- and waste-water containers (20 liters each), cabling and pump.
1201.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Tipo | Water Supply |
Include | Fresh- and Waste Water Containers (20 Liters Each), Cabling and Pump |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15641826
|
BINDER™
8012-0643 |
Dispositivi BINDER series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF |
1201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16359025
|
BINDER™
8012-1846 |
Dispositivi BINDER series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKF 56 |
1201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- External
- Includes fresh and waste water containers (20 L), cabling, and pump
Specifica
Plastic | |
Water Supply | |
Fresh- and Waste Water Containers (20 Liters Each), Cabling and Pump |