Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreaders
Wedge shaped to reduce tendency to flip
Marca:  Microspec™ D1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.00000kg
Codice prodotto. 15702125
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Reduces tendency to flip
Specifica
Specifica
Yes
37 x 180 mm
Spreader
Microseal Pouch
High-impact Polystyrene
7.1 in.
Aseptically Manufactured
Blue
7500
180 mm