Learn More
Welch™ Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione: Pipetta, kit ricevitore e filtro
Rifiuti liquidi accumulati in modo facile e sicuro. I sistemi di aspirazione evitano l'ingestione di fluidi che causano i guasti della pompa a vuoto.
Marca: Welch™ U1475K-20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 30.00000kg
Includes: Contenitore per raccolta autoclavabile da 40.5°once (1.2°l), un filtro in linea idrofobico, un indicatore e regolatore del vuoto a spegnimento automatico
Description
- Struttura resistente alla candeggina per una durata prolungata
- Monitoraggio continuo del livello del vuoto con vacuometro a quadrante
- Alimentazione mediante pompa per vuoto con pistone WOB-L
Consigliata per l'aspirazione di soluzioni acquose e di candeggina e non per vapori e gas acidi, basici od organici
Specifications
Tubo da 6 piedi, vaso autoclavabile da 1.2 l con coperchio e due filtri idrofobici | |
Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione Welch | |
Kit di raccolta di riserva |