Learn More
Welch™ Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione: Pipetta, kit ricevitore e filtro
Rifiuti liquidi accumulati in modo facile e sicuro. I sistemi di aspirazione evitano l'ingestione di fluidi che causano i guasti della pompa a vuoto.
Marca:  Welch™ U1475K-21
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12759606
  • 350.86€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 08-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: 40.5 oz. (1.2L) autoclaveable collection receiver, a hydrophobic inline filter, an automatic shutoff, vacuum regulator and gauge
Descrizione
Descrizione
  • Struttura resistente alla candeggina per una durata prolungata
  • Monitoraggio continuo del livello del vuoto con vacuometro a quadrante
  • Alimentazione mediante pompa per vuoto con pistone WOB-L
Consigliata per l'aspirazione di soluzioni acquose e di candeggina e non per vapori e gas acidi, basici od organici
Specifica
Specifica
Welch Compact Aspiration/Fitlration Vacuum Station
Replacement Hydrophobic Filter