Learn More
Welch™ DuoSeal™ Pump Oil
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps
105.84€
Specifica
Product Type | Vaccum Pump Oil |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Provides the lubrication that helps enable renowned DuoSeal™ pump durability and ensure the highest vacuum performance |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | DuoSeal™ Belt-driven pumps |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12835353
|
Welch™
U1407K-15 |
3.78 L | 1 gal. |
105.84€
3.70L |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps. One gallon.Specially fractionate oil has properties enabling highest performance for DuoSeal pumps
- Low vapor Pressure
- High Viscosity
Specifica
Vaccum Pump Oil | |
Provides the lubrication that helps enable renowned DuoSeal™ pump durability and ensure the highest vacuum performance | |
DuoSeal™ Belt-driven pumps | |
1 Ea. |