Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PVDF da 13 mm Puradisc
Designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding. Whatman™ 13mm Puradisc™ Nonsterile PVDF Syringe Filters are well-suited for biomedical filtration, sterilization filtration, and HPLC sample preparation.
Marca:  Cytiva 6779-1304
229.63 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11700kg
Codice prodotto. 11314664
  • 259.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PVDF filtration media
  • Good resistance to organic solvents
  • Nonsterile
  • Polypropylene housing
  • Autoclavable available
  • Available with male Luer slip or tube-tip outlet (allows direct filtration into microvial inserts)
  • Inlet is female Luer lock type
Specifica
Specifica
Puradisc 13 mm Polyvinylidene Difluoride Syringe Filter, 0.45 μm (100 pcs)
0.45 μm
1.3 cm quadrati
Polipropilene
Luer maschio
Confezione da 100
Up to 10 mL
13 mm
PVDF
Non-sterile
<25 μL
Ingresso Luer-Lok femmina
5.2 bar (75 psi)
Filtro per siringa
16.3 x 19.8 mm