Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PVDF da 13 mm Puradisc
Designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding. Whatman™ 13mm Puradisc™ Nonsterile PVDF Syringe Filters are well-suited for biomedical filtration, sterilization filtration, and HPLC sample preparation.
178.00€ - 2655.00€
Specifica
Materiale | PVDF |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1.3 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <25 μL |
Materiale alloggiamento | Polypropylene (PP) |
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11354654
|
Cytiva
6777-1302 |
Male luer | 0.2 μm |
181.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11304664
|
Cytiva
6779-1302 |
Senza punta per fiale | 0.2μ m |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11364704
|
Cytiva
6792-1302 |
Luer maschio | 0.2μ m |
940.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11314664
|
Cytiva
6779-1304 |
Luer maschio | 0.45 μm |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11364654
|
Cytiva
6777-1304 |
Male luer | 0.45 μm |
178.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11329224
|
Cytiva
6765-1302 |
Male luer | 0.2 μm |
2655.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11374704
|
Cytiva
6792-1304 |
Luer maschio | 0.43μ m |
930.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11399224
|
Cytiva
6765-1304 |
Male luer | 0.45 μm |
2655.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Buona resistenza a solventi organici
- Non sterile o sterilizzato con radiazioni gamma
- Alloggiamento in polipropilene
- Disponibile in versione autoclavabile
- Disponibile con uscita tubolare che permette il filtraggio diretto in micro fiale o con uscita Luer Slip maschio
- L'entrata è femmina, di tipo Luer-Lock™
- Area di filtraggio: 1.3 cm2
- Campioni e volumi di ritenuta ≤10 ml e ≤25μl
Specifica
PVDF | |
1.3 cm2 | |
Polypropylene (PP) | |
Male luer | |
Syringe Filter | |
16.3 x 19.8 mm |
Non-sterile | |
<25 μL | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Up to 10 mL | |
13 mm |