Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PVDF da 13 mm Puradisc
Designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding. Whatman™ 13mm Puradisc™ Nonsterile PVDF Syringe Filters are well-suited for biomedical filtration, sterilization filtration, and HPLC sample preparation.
Marca:  Cytiva 6792-1302
786.40 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 11364704
  • 940.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PVDF filtration media
  • Good resistance to organic solvents
  • Nonsterile
  • Polypropylene housing
  • Autoclavable available
  • Available with male Luer slip or tube-tip outlet (allows direct filtration into microvial inserts)
  • Inlet is female Luer lock type
Specifica
Specifica
Puradisc 13 mm Polyvinylidene Difluoride Syringe Filter, 0.2 μm (500 pcs)
0.2μ m
1.3 cm quadrati
Polipropilene
Luer maschio
Confezione da 500
Up to 10 mL
13 mm
PVDF
Non-sterile
<25 μL
Ingresso Luer-Lok femmina
5.2 bar (75 psi)
Filtro per siringa
16.3 x 19.8 mm