Learn More
Cytiva Filtri per siringhe sterili in acetato di cellulosa da 30 mm Whatman™ Puradisc™ FP
La bassissima capacità legante delle proteine li rende adatti per applicazioni con recupero delle proteine. I filtri per siringa Whatman™ Puradisc FP 30 CA-S sono idrofili e funzionali per supporti acquosi e alcolici nonostante la limitata resistenza ai solventi.
Marca: Cytiva 10462100
165.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Descrizione
Exhibit very low protein binding, so they are suitable for protein recovery applications. Whatman™ 30mm Puradisc™ Sterile Cellulose Acetate Syringe Filters are hydrophilic, making them functional with aqueous and alcoholic media despite having limited solvent resistance.
Cellulose Acetate syringe well-suited for rapid, routine filtration of samples up to 100mL- Pigment-free polypropylene
- Sterile blister pack
- Inlet and outlet luer connectors
- Sterile option for critical applications
Specifica
Sì | |
Puradisc FP 30 mm Cellulose Acetate Syringe Filter, 0.45 μm, sterile (50 pcs) | |
Acetato di cellulosa (CA) | |
0.45 μm | |
5.7 cm2 | |
<50 μL | |
Luer-Lock femmina | |
6.9 bar (100 psi) | |
Filtro per siringa | |
30 mm |
White | |
Hydrophilic | |
Cellulose Acetate | |
Sterile | |
Protein Recovery Application | |
Policarbonato | |
Luer maschio | |
Confezione da 50 | |
Fino a 100 ml |