Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Sterile PES Syringe Filters
Per ridurre al minimo la perdita di proteine per assorbimento durante la filtrazione di soluzioni contenenti proteine. I filtri monouso per siringhe in PES Whatman™ GD/X sono adatti per la preparazione di campioni viscosi, densi o di difficile filtrazione per diversi metodi analitici.
222.00€ - 2585.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polietersulfone (PES) |
Area di filtraggio | 4.6 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polipropilene senza pigmenti |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10798191
|
Cytiva
6896-2502 |
25 mm | 0.2 μm | Confezione da 50 |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11394794
|
Cytiva
6896-2504 |
25 mm | 0.45 μm | Confezione da 50 |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11959237
|
Cytiva
6897-2504 |
25 mm | 0.45 μm | Confezione da 500 |
2585.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11949237
|
Cytiva
6897-2502 |
25 mm | 0.2 μm | Confezione da 500 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Per assistere la filtrazione di campioni viscosi e difficili con un contenuto elevato di materie solide.- Riduce la necessità di usare più filtri processando da tre a sette volte il volume processato dai filtri senza prefiltri
- Attacco Luer Lock femmina per collegamenti senza perdite
- Prefiltri GMF 150 e GF/F Whatman ad alta efficienza
- Elimina o riduce notevolmente la necessità di effettuare fasi di prefiltrazione separata per campioni difficili da filtrare
Order Info
Ogni unità include una pila di GMF 150 multigrado Whatman (10:1 μm) e prefiltri di grado GF/F da 0.7 μm
Specifica
Autoclavable | |
Polietersulfone (PES) | |
Polipropilene senza pigmenti | |
Luer Slip maschio | |
>10 ml |
Sì | |
4.6 cm2 | |
Luer Lock femmina | |
5.2 bar (75 psi) | |
25 mm |