Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Filter Paper Grade 10
Strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability. Whatman™ Glass Microfiber Filters with Binder, Grade GF 10 can be used for various applications from fine and coarse particle analysis to prefilter membranes for crop protection residues.
Marca: Cytiva 10370302
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.98430kg
Descrizione
Strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability. Whatman™ Glass Microfiber Filters with Binder, Grade GF 10 can be used for various applications from fine and coarse particle analysis to prefilter membranes for crop protection residues.
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Made from borosilicate glass
- Used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications
- Reel format can be used as a roll filter in automatic air filtration units
Specifica
12 s/100mL/1.56cm2 | |
Disc | |
Medium | |
200Pack | |
50 mm dia. | |
50 mm |
70 g/m2 | |
Borosilicate Glass | |
GF 10 | |
350 μm | |
50 mm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.