Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Filter Paper Grade 10
Strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability. Whatman™ Glass Microfiber Filters with Binder, Grade GF 10 can be used for various applications from fine and coarse particle analysis to prefilter membranes for crop protection residues.
63.95€ - 645.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 12 s/100mL/1.56cm2 |
---|---|
Peso base | 70 g/m2 |
Materiale | Borosilicate Glass |
Velocità di filtraggio | Medium |
Grado | GF 10 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11355274
|
Cytiva
10370302 |
50 mm dia. | Disc |
117.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11365274
|
Cytiva
10370305 |
90 mm dia. | Disc |
195.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375274
|
Cytiva
10370308 |
150 mm dia. | Disc |
515.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395274
|
Cytiva
10370320 |
100 mm dia. | Disc |
208.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11385274
|
Cytiva
10370319 |
47 mm dia. | Disc |
114.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11979317
|
Cytiva
10370394 |
50mm x 100m | Roll |
645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12474352
|
Cytiva
10370392 |
35mm x 30m | Roll |
63.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13124389
|
Cytiva
10370384 |
70mm x 50m | Roll |
267.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability. Whatman™ Glass Microfiber Filters with Binder, Grade GF 10 can be used for various applications from fine and coarse particle analysis to prefilter membranes for crop protection residues.
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Made from borosilicate glass
- Used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications
- Reel format can be used as a roll filter in automatic air filtration units
Specifica
12 s/100mL/1.56cm2 | |
Borosilicate Glass | |
GF 10 |
70 g/m2 | |
Medium | |
350 μm |