Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante quantitativa di grado 589/2
Per trattenere i precipitati medio-fini utilizzando materiali virtualmente privi di ceneri. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 589/2 viene utilizzata durante la raccolta di precipitati medio-fini e le carte devono essere incenerite per agevolare l'analisi.
Marca: Cytiva 10300102
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03400kg
Descrizione
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
Designed for gravimetric analysis- White Ribbon Filter for medium fine precipitates
- Ashless
- Medium filtration speed
- For sand content measurement in foodstuffs
- For flour grade determination
- For aqueous suspension analysis
Specifica
White | |
Circolari | |
Da 4 a 12 μmm | |
Medium | |
Grade 589/2 | |
180 μm | |
12.7 mm |
Grade 589/2 Medium Fine Precipitate Filter, 12.7 mm circle (1000 pcs) | |
Filtro White Ribbon | |
70 s | |
Designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.For medium fine precipitates offering medium filtration speed.Applied in a variety of routine methods in quantitative analysis, e.g., determination of the sand co | |
1000 per confezione | |
Ashless |