Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante quantitativa di grado 589/2
Per trattenere i precipitati medio-fini utilizzando materiali virtualmente privi di ceneri. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 589/2 viene utilizzata durante la raccolta di precipitati medio-fini e le carte devono essere incenerite per agevolare l'analisi.
Marca: Cytiva 10300114
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
Designed for gravimetric analysis- White Ribbon Filter for medium fine precipitates
- Ashless
- Medium filtration speed
- For sand content measurement in foodstuffs
- For flour grade determination
- For aqueous suspension analysis
Specifica
White | |
Folded | |
4 to 12 μm | |
Medium | |
Confezione da 100 | |
Ashless |
Grade 589/2 Medium Fine Precipitate Filter, 185 mm circle (100 pcs) | |
Linters di cotone di alta qualità | |
70 s | |
Grade 589/2 | |
180 μm | |
185 mm |