Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante quantitativa di grado 589/2
Per trattenere i precipitati medio-fini utilizzando materiali virtualmente privi di ceneri. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 589/2 viene utilizzata durante la raccolta di precipitati medio-fini e le carte devono essere incenerite per agevolare l'analisi.
Marca:  Cytiva 10300120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.42000kg
Codice prodotto. 11335204
  • 187.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
Designed for gravimetric analysis
  • White Ribbon Filter for medium fine precipitates
  • Ashless
  • Medium filtration speed
  • For sand content measurement in foodstuffs
  • For flour grade determination
  • For aqueous suspension analysis
Specifica
Specifica
White
Disc
4 to 12 μm
Medium
Grade 589/2
180 μm
9.44 in.
Grade 589/2 Medium Fine Precipitate Filter, 240 mm circle (100 pcs)
Cotton Linters
70 s
Designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.For medium fine precipitates offering medium filtration speed.Applied in a variety of routine methods in quantitative analysis, e.g., determination of the sand co
100 Pack
Ashless
240 mm