Learn More
Cytiva Carta filtrante qualitativa pieghettata di grado 597 - Cerchio
Filtra l'anidride carbonica e le sostanze torbide durante l'analisi delle bevande. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 597 in dischi può anche essere utilizzata per determinare il tenore di grasso nelle applicazioni di analisi degli alimenti.
Marca: Cytiva 10311810
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Descrizione
Filters carbon dioxide and turbidity during beverage analysis. Whatman™ Grade 597 Qualitative Filter Circles may also be used to determine fat content in food analysis.
Cellulose filters used in food testing and for the removal of CO2 and turbidity from beverages.- Thin filter paper
- Medium-fast
- Medium to fine particle retention
Specifica
Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 110 mm | |
Cellulosa | |
4 to 7 μm | |
Medio-rapido | |
Grade 597 | |
182 μm |
Circolari | |
4 - 7 μm | |
Approx. 140 s | |
Ampia varietà di applicazioni analitiche di routine in diversi settori quali test sugli alimenti (ad esempio, determinazione del contenuto di grassi) o rimozione di anidride carbonica e torbidità da bevande (ad esempio, analisi della birra) | |
Confezione da 100 | |
110 mm |