Learn More
Cytiva Carta filtrante qualitativa pieghettata di grado 597 - Cerchio
Filtra l'anidride carbonica e le sostanze torbide durante l'analisi delle bevande. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 597 in dischi può anche essere utilizzata per determinare il tenore di grasso nelle applicazioni di analisi degli alimenti.
8.25€ - 140.00€
Specifica
Formato | Circolare |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Particle Retention | Da medio a fine |
Dimensione del poro | Da 4 a 7 μm |
Velocità di filtraggio | 140 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11395214
|
Cytiva
10311807 |
55 mm | Confezione da 100 |
9.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11365224
|
Cytiva
10311820 |
240 mm | Confezione da 100 |
68.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10269180
|
Cytiva
10311804 |
45 mm | Confezione da 100 |
8.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10098080
|
Cytiva
10311812 |
150 mm | Confezione da 100 |
28.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10434841
|
Cytiva
10311810 |
110 mm | Confezione da 100 |
16.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10520022
|
Cytiva
10311808 |
70 mm | Confezione da 100 |
11.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10655131
|
Cytiva
10311809 |
90 mm | Confezione da 100 |
12.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11335224
|
Cytiva
10311811 |
125 mm | Confezione da 100 |
21.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10008090
|
Cytiva
10311814 |
185 mm | Confezione da 100 |
41.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375224
|
Cytiva
10311822 |
320 mm | Confezione da 100 |
140.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395234
|
Cytiva
10311862 |
12.7 mm | Confezione da 1000 |
63.20€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Filters carbon dioxide and turbidity during beverage analysis. Whatman™ Grade 597 Qualitative Filter Circles may also be used to determine fat content in food analysis.
Filtri in cellulosa per test di alimenti e per rimuovere CO2 e torbidità dalle bevande.- Carta filtrante sottile
- Velocità media
- Ritenzione di particelle da medie a piccole
Specifica
Circolare | |
Da medio a fine | |
140 sec. | |
Ampia varietà di applicazioni analitiche di routine in diversi settori quali test sugli alimenti (ad esempio, determinazione del contenuto di grassi) o rimozione di anidride carbonica e torbidità da bevande (ad esempio, analisi della birra) | |
180 μm |
Cellulosa | |
Da 4 a 7 μm | |
Media-rapida | |
Grade 597 |