Learn More
Cytiva Carta filtrante qualitativa pieghettata di grado 597 - Cerchio
Filtra l'anidride carbonica e le sostanze torbide durante l'analisi delle bevande. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 597 in dischi può anche essere utilizzata per determinare il tenore di grasso nelle applicazioni di analisi degli alimenti.
Marca: Cytiva 10311822
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Descrizione
Filters carbon dioxide and turbidity during beverage analysis. Whatman™ Grade 597 Qualitative Filter Circles may also be used to determine fat content in food analysis.
Cellulose filters used in food testing and for the removal of CO2 and turbidity from beverages.- Thin filter paper
- Medium-fast
- Medium to fine particle retention
Specifica
Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 320 mm | |
Cellulosa | |
Da 4 a 7 μm | |
Media-rapida | |
Grade 597 | |
180 μm |
Circolare | |
Da medio a fine | |
140 sec. | |
A standard grade filter used for a wide variety of analytical routine applications in different industries like food testing (e.g., determination of fat content) or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages (e.g., beer analysis). | |
Confezione da 100 | |
320 mm |