Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membrane Filters
Prodotti in nitrato di cellulosa e sviluppati espressamente per il controllo della qualità in microbiologia. I filtri a membrana MicroPlus e ME Whatman™ costituiscono un metodo analitico ottimale per il monitoraggio dei processi di produzione.
Marca:  Cytiva 10406871
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11305374
  • 1060.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterile options available for critical applications
  • Contrast for easier particle detection
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity
  • Black plain and black gridded membranes have mix of cellulose nitrate and cellulose acetate
  • Higher dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • No surfactants to contaminate samples
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates
Specifica
Specifica
Autoclavable
MCE
Sterile
Hydrophilic
ME25
Medium
Grid
130°C
4.7 cm
White
0.45 μm
Black
Interleaving paper
1000
0.31cm
266°F
Membrane Filter
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose