Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membrane Filters
Prodotti in nitrato di cellulosa e sviluppati espressamente per il controllo della qualità in microbiologia. I filtri a membrana MicroPlus e ME Whatman™ costituiscono un metodo analitico ottimale per il monitoraggio dei processi di produzione.
Marca: Cytiva 10407372
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04300kg
Descrizione
- Sterile options available for critical applications
- Contrast for easier particle detection
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity
- Black plain and black gridded membranes have mix of cellulose nitrate and cellulose acetate
- Higher dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- No surfactants to contaminate samples
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates
Specifica
Autoclavable | |
Membrane Butler | |
0.45 μm | |
To quantitatively evaluate microorganism counts | |
Hydrophilic | |
400 | |
0.31cm | |
266°F | |
Membrane | |
50 mm |
Green | |
MCE | |
Sterile | |
Balck | |
ME25 | |
Medium | |
Grid | |
130°C | |
1.96 in. |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose