Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membrane Filters
Prodotti in nitrato di cellulosa e sviluppati espressamente per il controllo della qualità in microbiologia. I filtri a membrana MicroPlus e ME Whatman™ costituiscono un metodo analitico ottimale per il monitoraggio dei processi di produzione.
Marca: Cytiva 10407314
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04300kg
Descrizione
- Sterile options available for critical applications
- Contrast for easier particle detection
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity
- Black plain and black gridded membranes have mix of cellulose nitrate and cellulose acetate
- Higher dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- No surfactants to contaminate samples
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates
Specifica
Sì | |
Dispenser di membrane | |
0.45μ m | |
Nero | |
ME25/21 | |
Medium | |
Griglia | |
130 °C | |
5 cm |
Bianco | |
Esteri misti di cellulosa | |
Sterile | |
Idrofilo | |
400 | |
0.31 cm | |
266°F | |
Filtro a membrana |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.