Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membrane Filters
Prodotti in nitrato di cellulosa e sviluppati espressamente per il controllo della qualità in microbiologia. I filtri a membrana MicroPlus e ME Whatman™ costituiscono un metodo analitico ottimale per il monitoraggio dei processi di produzione.
Marca: Cytiva 10409470
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Description
- Sterile options available for critical applications
- Contrast for easier particle detection
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity
- Black plain and black gridded membranes have mix of cellulose nitrate and cellulose acetate
- Higher dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- No surfactants to contaminate samples
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates
Specifications
Autoclavable | |
MCE | |
Sterile | |
Hydrophilic | |
ME25 | |
Medium | |
Grid | |
130°C | |
4.7 cm |
Green | |
0.45 μm | |
Black | |
Interleaving paper | |
100 | |
0.31cm | |
266°F | |
Membrane Filter |
Safety and Handling
- Attenzione
Hazard Category
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
- H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose