Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa
Facilitates particle detection and minimizes eye fatigue with surface marks and color contrast. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes are available plain or gridded for automatic or manual counting procedures.
Marca: Cytiva 10401512
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
Specifica
Autoclavable | |
ME 26 | |
Non-sterile | |
Interleaving paper | |
100 Pack | |
266°F | |
135 μm | |
4.8 sec./100mL/12.5cm2 | |
47 mm |
Mixed Cellulose Ester | |
0.6 μm | |
Plain | |
Medium | |
3.1mm | |
130°C | |
Membrane | |
1.85 in. |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose