Learn More
Cytiva Filtri di aerazione per recipienti PolyVent™
Flussi in entrambe le direzioni con membrana in PTFE idrofobico. I filtri di ventilazione Whatman™ PolyVENT™ per la ventilazione di recipienti sono prodotti integrati per una ventilazione sterile di recipienti e vasche.
Marca: Cytiva 6713-0425
186.69 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14760kg
Descrizione
Flows in both directions with hydrophobic PTFE membrane. Whatman™ PolyVENT™ Vessel Venting Filters are integral filter products for sterile venting of vessels and tanks.
Constructed from a single, standardized set of materials.- Membrane made of hydrophobic 0.2 μm PTFE membrane.
- Validated for 50 steam autoclave cycles; compatible with EtO.
- Testable by Water Break Through (WBT) test or bubble point testing.
- Pass USP Class VI biosafety tests for plastics.
- Manufactured in clean room facilities.
- Bidirectional and autoclavable.
Specifica
Sì | |
PolyVENT Filter, inlet female luer lock, inlet male luer (50 pcs) | |
0.2 μm | |
Sfiato sterile di recipienti di riempimento, miscelazione, mantenimento, autoclavaggio, fermentazione, spedizione e dispensazione; per l’isolamento di incubatori, autoclavi, liofilizzatori, sterilizzatori EtO e fermentatori; per i settori della biotecnologia, farmaceutico e diagnostico, alimentare e delle bevande | |
Female Luer Lock [Inlet] Male Luer Lock [Outlet] | |
2 bar - forward direction (29 psi - forward direction) | |
Luer maschio | |
23 mm |
Sicurezza biologica; tutti i materiali sono conformi ai requisiti USP Classe VI; prodotti in camera bianca sottoposte a controllo GMP | |
PTFE | |
4.2 cm2 | |
Polipropilene | |
Luer-Lock femmina | |
50 Pieces | |
Confezione da 50 | |
28 mm |