Learn More
Cytiva Filtri di aerazione per recipienti PolyVent™
Flussi in entrambe le direzioni con membrana in PTFE idrofobico. I filtri di ventilazione Whatman™ PolyVENT™ per la ventilazione di recipienti sono prodotti integrati per una ventilazione sterile di recipienti e vasche.
104.00€ - 1120.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Sicurezza biologica; tutti i materiali sono conformi ai requisiti USP Classe VI; prodotti in camera bianca sottoposte a controllo GMP |
Materiale (membrana) | PTFE |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Sfiato sterile di recipienti di riempimento, miscelazione, mantenimento, autoclavaggio, fermentazione, spedizione e dispensazione; per l’isolamento di incubatori, autoclavi, liofilizzatori, sterilizzatori EtO e fermentatori; per i settori della biotecnologia, farmaceutico e diagnostico, alimentare e delle bevande |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Area di filtraggio | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Area di filtraggio | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11344624
|
Cytiva
6713-5036 |
48 mm | 500 cm2 | 1 Piece |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11304624
|
Cytiva
6713-1650 |
46 mm | 16 cm2 | 10 Pieces |
187.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10100631
|
Cytiva
6713-0425 |
23 mm | 4.2 cm2 | 50 Pieces |
217.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11394614
|
Cytiva
6713-1075 |
96 mm | 1000 cm2 | 1 Piece |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11979197
|
Cytiva
6713-1651 |
46 mm | 16 cm2 | 100 Pieces |
1120.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Flows in both directions with hydrophobic PTFE membrane. Whatman™ PolyVENT™ Vessel Venting Filters are integral filter products for sterile venting of vessels and tanks.
Fabbricati da un unico set di materiali standardizzati.- Membrana in PTFE idrofobica da 0.2 μm.
- Convalidati per 50 cicli di autoclavaggio a vapore; compatibili con EtO.
- Test eseguibili mediante WBT (Water Break Through) o punto di bolla.
- Conformi ai requisiti dei test di sicurezza biologica USP Classe VI per le materie plastiche.
- Realizzati in camere sterili.
- Bidirezionali e autoclavabili.
Compliance
- Biologicamente sicuro— tutti i materiali sono conformi ai requisiti USP Classe VI
- Prodotti in camera sterile con controllo GMP
Specifica
Sì | |
PTFE | |
Sfiato sterile di recipienti di riempimento, miscelazione, mantenimento, autoclavaggio, fermentazione, spedizione e dispensazione; per l’isolamento di incubatori, autoclavi, liofilizzatori, sterilizzatori EtO e fermentatori; per i settori della biotecnologia, farmaceutico e diagnostico, alimentare e delle bevande | |
2 bar - forward direction (29 psi - forward direction) |
Sicurezza biologica; tutti i materiali sono conformi ai requisiti USP Classe VI; prodotti in camera bianca sottoposte a controllo GMP | |
0.2 μm | |
Polipropilene |