Learn More
Cytiva Filtri di aerazione per recipienti PolyVent™
Flussi in entrambe le direzioni con membrana in PTFE idrofobico. I filtri di ventilazione Whatman™ PolyVENT™ per la ventilazione di recipienti sono prodotti integrati per una ventilazione sterile di recipienti e vasche.
Marca:  Cytiva 6713-1650
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11304624
  • 187.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Flows in both directions with hydrophobic PTFE membrane. Whatman™ PolyVENT™ Vessel Venting Filters are integral filter products for sterile venting of vessels and tanks.
Constructed from a single, standardized set of materials.
  • Membrane made of hydrophobic 0.2 μm PTFE membrane.
  • Validated for 50 steam autoclave cycles; compatible with EtO.
  • Testable by Water Break Through (WBT) test or bubble point testing.
  • Pass USP Class VI biosafety tests for plastics.
  • Manufactured in clean room facilities.
  • Bidirectional and autoclavable.
Specifica
Specifica
PolyVENT 16, 0.2 μm, inlet 1/4 to 3/8 in. stepped hose barb, outlet 1/4 to 3/8 in. stepped hose barb (10 pcs)
0.2 μm
Sfiato sterile di recipienti di riempimento, miscelazione, mantenimento, autoclavaggio, fermentazione, spedizione e dispensazione; per l’isolamento di incubatori, autoclavi, liofilizzatori, sterilizzatori EtO e fermentatori; per i settori della biotecnologia, farmaceutico e diagnostico, alimentare e delle bevande
1/4 to 3/8 in SB
2 bar - forward direction (29 psi - forward direction)
Stepped barb 6 to 9mm (¼ to ⅜ in.)
46 mm
Sicurezza biologica; tutti i materiali sono conformi ai requisiti USP Classe VI; prodotti in camera bianca sottoposte a controllo GMP
PTFE
16 cm2
Polipropilene
Stepped barb 6 to 9mm (¼ to ⅜ in.)
10 Pieces
Confezione da 10
53 mm