Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Per la chiarificazione di sostanze corrosive, solventi e fluidi aggressivi. I filtri circolari in membrana in PTFE Whatman™ sono particolarmente utili nell'analisi HPLC quando le particelle solide possono causare danni permanenti alla colonna.
Marca: Cytiva 10411113
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
- Hydrophobic
- Chemically stable and inert
- Can be used up to 120°C
- Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
- For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
- Particularly suitable for HPLC analysis
Specifica
PTFE | |
Hydrophobic | |
50Pack |
5 μm | |
TE 38 | |
50 mm |