Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PTFE da 4 e 13 mm Puradisc
Con membrana idrofobica chimicamente stabile e inerte. I filtri per siringa in PTFE Whatman™ Puradisc da 13 mm vengono utilizzati principalmente per la filtrazione di campioni non acquosi.
Marca:  Cytiva 6775-1304
143.32 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52500kg
Codice prodotto. 10055120
  • 168.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Employs a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. Whatman™ Puradisc 13mm PTFE Syringe Filters are mainly used for filtration of non-aqueous samples.
  • Excellent resistance to all organic solvents
  • Polypropylene-housed filters
  • Female Luer Lock inlet
  • Male Luer outlet
  • Nonsterile
  • Autoclavable
  • For samples up to 10mL
  • Filter area: 1.3cm2
  • Hold-up volume (with air purge) of ≤25μL
Not recommended for aqueous samples.
Specifica
Specifica
Puradisc 13 mm Polytetrafluoroethylene Syringe Filter, with tube tip, 0.45 μm, nonsterile (50 pcs)
0.45 μm
1.3 cm2
Polipropilene
Luer Lock femmina
5.2 bar
Filtro per siringa
16.3 x 19.8 mm
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Non-sterile
≤25 μl
Puntale per provetta
Luer maschio
Confezione da 50
Fino a 10 ml
13 mm